1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Propionylthiazole, 1-(Thiazol-2-yl)propan-1-one
OR937249-25G
APOSOR937249-25GEA 75.4 EUR
APOSOR937249-25G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one 95%
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Formel: C₆H₇NOS
Molecular Weight: 141,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01681404
CAS-Nummer: 43039-98-1