2,4-Diisopropylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Di(methylethyl)-4-hydroxybenzene, 2,4-Bisisopropylphenol
OR937260-1G OR937260-5G
APOSOR937260-1GEA 144 EUR
APOSOR937260-1G APOSOR937260-5G
2,4-Diisopropylphenol 95%
2,4-Diisopropylphenol
Formel: C₁₂H₁₈O
Molecular Weight: 178.27
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01707536
CAS-Nummer: 2934-05-6