3,4-Dichlorthiophen-1,1-dioxid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937277-250MG
APOSOR937277-250MGEA 905 EUR
APOSOR937277-250MG
3,4-Dichlorthiophen-1,1-dioxid 95%
3,4-Dichlorthiophen-1,1-dioxid
Formel: C₄H₂Cl₂O₂S
Molecular Weight: 185,02 g/mol
Schmelzpunkt: 108 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 52819-14-4