2-Ethyl-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Isohexylalkohol
OR937281-100G
OR937281-500G
APOSOR937281-100GEA
132
EUR
APOSOR937281-100G
APOSOR937281-500G
2-Ethyl-1-butanol 95%
2-Ethyl-1-butanol
Formel:
C₆H₁₄O Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 146 °C/760mmHg Schmelzpunkt: –15 °C Dichte: 0,83 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 57 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004744 CAS-Nummer: 97-95-0 |