4-(3-Buten-1-yloxy)benzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(But-3-en-1-yloxy)benzoic acid
OR937299-5G
APOSOR937299-5GEA 68.3 EUR
APOSOR937299-5G
4-(3-Buten-1-yloxy)benzoesäure 95%
4-(3-Buten-1-yloxy)benzoesäure
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191325
CAS-Nummer: 115595-27-2