trans-Stilbene oxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-2,3-Diphenylethylene Oxide
OR9373-5G
APOSOR9373-5GEA
81.2
EUR
APOSOR9373-5G
trans-Stilbene oxide 98%
trans-Stilbene oxide
Formel:
C₁₄H₁₂O Molecular Weight: 196,25 g/mol Schmelzpunkt: 65…70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064311 CAS-Nummer: 1439-07-2 EINECS: 215-877-7 |