2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,6-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
OR937310-5G
APOSOR937310-5GEA
68.3
EUR
APOSOR937310-5G
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazol 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole
Formel:
C₉H₁₀N₂S Molecular Weight: 178,2500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005790 CAS-Nummer: 29927-08-0 |