2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937331-1G OR937331-250MG
APOSOR937331-1GEA 0 EUR
APOSOR937331-1G APOSOR937331-250MG
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene 95%
2-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-ene
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22416354
CAS-Nummer: 188345-71-3