Ethyl-3-methoxypropionat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methoxypropionic acid ethyl ester
OR937355-25G OR937355-5G
APOSOR937355-25GEA 270 EUR
APOSOR937355-25G APOSOR937355-5G
Ethyl-3-methoxypropionat 95%
Ethyl-3-methoxypropionat
Formel: C₆H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143172
CAS-Nummer: 10606-42-5