4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Nitrophenyl)methanamine hydrochloride
OR937388-1G OR937388-5G
APOSOR937388-1GEA 21.9 EUR
APOSOR937388-1G APOSOR937388-5G
4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid 97%
4-Nitrobenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 188.62 g/mol
Schmelzpunkt: 265 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012863
CAS-Nummer: 18600-42-5