4,4-Dimethyl-2-imidazolidinthion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Mercapto-4,4-dimethylimidazoline, 4,4-Dimethylethylenethiourea
OR937418-5G
APOSOR937418-5GEA 186 EUR
APOSOR937418-5G
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinthion 95%
4,4-Dimethyl-2-imidazolidinthion
Formel: C₅H₁₀N₂S
Molecular Weight: 130,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661072
CAS-Nummer: 6086-42-6