2-Methoxyethylchloracetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Chloroacetic acid 2-methoxyethyl ester
OR937425-10G OR937425-1G OR937425-5G
APOSOR937425-10GEA 516 EUR
APOSOR937425-10G APOSOR937425-1G APOSOR937425-5G
2-Methoxyethylchloracetat 95%
2-Methoxyethylchloracetat
Formel: C₅H₉ClO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191626
CAS-Nummer: 13361-36-9