2-Methyl-2-hexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1-Dimethyl-1-pentanol, 2-Methylhexan-2-ol
OR937436-25G
APOSOR937436-25GEA 144 EUR
APOSOR937436-25G
2-Methyl-2-hexanol 95%
2-Methyl-2-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004486
CAS-Nummer: 625-23-0