Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(2-phenylpyridine)iridium, Ir(ppy)3
OR937441-1G OR937441-250MG
APOSOR937441-1GEA 580 EUR
APOSOR937441-1G APOSOR937441-250MG
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III) 95%
Tris(2-phenylpyridinato)iridium(III)
Formel: C₃₃H₂₄IrN₃
Molecular Weight: 654,79 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039766
CAS-Nummer: 94928-86-6