4-Isopropylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937443-1G OR937443-5G
APOSOR937443-1GEA 168 EUR
APOSOR937443-1G APOSOR937443-5G
4-Isopropylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
4-Isopropylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel: C₉H₁₉N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16853065
CAS-Nummer: 52430-81-6