3-Butylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937482-1G OR937482-5G
APOSOR937482-1GEA 74.1 EUR
APOSOR937482-1G APOSOR937482-5G
3-Butylpyridin 98%
3-Butylpyridine
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010709
CAS-Nummer: 539-32-2