1-Penten-3-yl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Ethylallyl Acetate, Acetic Acid 1-Penten-3-yl Ester, Acetic Acid 1-Ethylallyl Ester
OR937491-10G OR937491-1G OR937491-5G
APOSOR937491-10GEA 770 EUR
APOSOR937491-10G APOSOR937491-1G APOSOR937491-5G
1-Penten-3-yl-acetat 95%
1-Penten-3-ylacetate
Formel: C₇H₁₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093427
CAS-Nummer: 10500-11-5