3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937500-1G OR937500-5G
APOSOR937500-1GEA 82.8 EUR
APOSOR937500-1G APOSOR937500-5G
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol 95%
3,6-Dimethyl-1-heptyn-3-ol
Formel: C₉H₁₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041608
CAS-Nummer: 19549-98-5