1-(3-Brompropyl)-1H-pyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937517-1G
OR937517-250MG
APOSOR937517-1GEA
249
EUR
APOSOR937517-1G
APOSOR937517-250MG
1-(3-Brompropyl)-1H-pyrrol 95%
1-(3-Bromopropyl)pyrrole
Formel:
C₇H₁₀BrN Molecular Weight: 188.07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191324 CAS-Nummer: 100779-91-7 |