2-Methyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole
OR937550-1G OR937550-25G OR937550-5G
APOSOR937550-1GEA 125 EUR
APOSOR937550-1G APOSOR937550-25G APOSOR937550-5G
2-Methyl-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-on 95%
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formel: C₉H₁₁NO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972500
CAS-Nummer: 35308-68-0