Citraconsäure Dimethylester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Citraconic Acid Dimethyl Ester, (2Z)-Dimethyl 2-methylmaleate
OR937568-25G
OR937568-5G
APOSOR937568-25GEA
203
EUR
APOSOR937568-25G
APOSOR937568-5G
Citraconsäure Dimethylester 95%
Dimethyl citraconate
Formel:
C₇H₁₀O₄ Molecular Weight: 158,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059306 CAS-Nummer: 617-54-9 |