1,1-Dimethoxycyclopentan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Cyclopentanone dimethylketal
OR937569-1G OR937569-5G
APOSOR937569-1GEA 109 EUR
APOSOR937569-1G APOSOR937569-5G
1,1-Dimethoxycyclopentan 95%
1,1-Dimethoxycyclopentane
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060058
CAS-Nummer: 931-94-2