2-(2-Chlorethoxy)tetrahydropyran 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Chloroethoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR937581-25G
OR937581-5G
APOSOR937581-25GEA
144
EUR
APOSOR937581-25G
APOSOR937581-5G
2-(2-Chlorethoxy)tetrahydropyran 96%
2-(2-Chlorethoxy)tetrahydropyran
Formel:
C₇H₁₃ClO₂ Molecular Weight: 164,6300 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142761 CAS-Nummer: 5631-96-9 |