Trimethylsilylmethyl azide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Azidomethyltrimethylsilane
OR937595-1G OR937595-250MG
APOSOR937595-1GEA 357 EUR
APOSOR937595-1G APOSOR937595-250MG
Trimethylsilylmethyl azide 95%
Trimethylsilylmethyl azide
Formel: C₄H₁₁N₃Si
Molecular Weight: 129.24 g/mol
Siedepunkt: 60 °C/86mmHg
Dichte: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059964
CAS-Nummer: 87576-94-1
UN: 1993
ADR: 3 II