3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Phenylimidazolidine-2,4-dione, 3-Phenylhydantoin
OR937596-1G
OR937596-250MG
APOSOR937596-1GEA
149
EUR
APOSOR937596-1G
APOSOR937596-250MG
3-phenylimidazolidine-2,4-dione 95%
3-phenylimidazolidine-2,4-dione
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,175 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00209486 CAS-Nummer: 2221-13-8 |