sec-Butyl-4-hydroxybenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Hydroxybenzoic acid sec-butyl ester
OR937629-100G OR937629-25G OR937629-5G
APOSOR937629-100GEA 683 EUR
APOSOR937629-100G APOSOR937629-25G APOSOR937629-5G
sec-Butyl-4-hydroxybenzoat 95%
sec-Butyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059626
CAS-Nummer: 17696-61-6