3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-Nitrovinyl)pyridine, 2-(3-Pyridyl)-1-nitroethylene
OR937645-10G OR937645-1G OR937645-5G
APOSOR937645-10GEA 964 EUR
APOSOR937645-10G APOSOR937645-1G APOSOR937645-5G
3-(2-Nitroethenyl)pyridine 95%
3-(2-Nitroethenyl)pyridine
Formel: C₇H₆N₂O₂
Molecular Weight: 150,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191563
CAS-Nummer: 3156-52-3