N-Methylfurohydroxamsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-MFHA, N-(2-Furoyl)-N-methylhydroxylamine
OR937684-1G OR937684-250MG
APOSOR937684-1GEA 464 EUR
APOSOR937684-1G APOSOR937684-250MG
N-Methylfurohydroxamsäure 95%
N-Methylfurohydroxamsäure
Formel: C₆H₇NO₃
Molecular Weight: 141.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144939
CAS-Nummer: 109531-96-6