(2S)-2-Chlor-4-methylpentansäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-2-Chloro-4-methylpentanoic Acid
OR937739-1G OR937739-5G
APOSOR937739-1GEA 59.6 EUR
APOSOR937739-1G APOSOR937739-5G
(2S)-2-Chlor-4-methylpentansäure 95%
(S)-2-Chloro-4-methylvaleric acid
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 150,60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044943
CAS-Nummer: 28659-81-6