9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Acid Captor 9M
OR937763-25G
OR937763-5G
APOSOR937763-25GEA
357
EUR
APOSOR937763-25G
APOSOR937763-5G
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-on 95%
9-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-on
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molecular Weight: 162.19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059749 CAS-Nummer: 61751-44-8 |