6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937769-10G OR937769-1G OR937769-5G
APOSOR937769-10GEA 935 EUR
APOSOR937769-10G APOSOR937769-1G APOSOR937769-5G
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-on 95%
6-Methyl-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-on
Formel: C₉H₈N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191466
CAS-Nummer: 16075-68-6