Picolinamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
OR937776-100G
APOSOR937776-100GEA 130 EUR
APOSOR937776-100G
Picolinamid 95%
Picolinamid
Formel: C₆H₆N₂O
Molecular Weight: 122,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023483
CAS-Nummer: 1452-77-3