2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937784-1G
OR937784-5G
APOSOR937784-1GEA
108
EUR
APOSOR937784-1G
APOSOR937784-5G
2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
2,2-dimethylbut-3-enoic acid
Formel:
C₆H₁₀O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00196967 CAS-Nummer: 10276-09-2 |