2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-on 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937815-10G OR937815-1G OR937815-5G
APOSOR937815-10GEA 719 EUR
APOSOR937815-10G APOSOR937815-1G APOSOR937815-5G
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-on 95%
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Formel: C₈H₁₂O₃
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060139
CAS-Nummer: 87769-39-9