2-Methoxy-1-butanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937857-10G
OR937857-1G
OR937857-5G
APOSOR937857-10GEA
647
EUR
APOSOR937857-10G
APOSOR937857-1G
APOSOR937857-5G
2-Methoxy-1-butanol 95%
2-Methoxy-1-butanol
Formel:
C₅H₁₂O₂ Molecular Weight: 104,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
15467-25-1 |