2-Methylcyclohexyl-acetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Acetic Acid 2-Methylcyclohexyl Ester
OR937875-25G
OR937875-5G
APOSOR937875-25GEA
197
EUR
APOSOR937875-25G
APOSOR937875-5G
2-Methylcyclohexyl-acetat 95%
2-Methylcyclohexyl acetate
Formel:
C₉H₁₆O₂ Molecular Weight: 156,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00021390 CAS-Nummer: 5726-19-2 |