4-(Methylthio)butanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937881-1G OR937881-25G OR937881-5G
APOSOR937881-1GEA 116 EUR
APOSOR937881-1G APOSOR937881-25G APOSOR937881-5G
4-(Methylthio)butanon 95%
4-(Methylthio)butanon
Formel: C₅H₁₀OS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040029
CAS-Nummer: 34047-39-7