Essigsäurethioanhydrid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Diacetyl Sulphide
OR937895-10G
OR937895-1G
OR937895-5G
APOSOR937895-10GEA
806
EUR
APOSOR937895-10G
APOSOR937895-1G
APOSOR937895-5G
Essigsäurethioanhydrid 95%
Essigsäurethioanhydrid
Formel:
C₄H₆O₂S Molecular Weight: 118,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008753 CAS-Nummer: 3232-39-1 |