Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di-mu-chlorobis[(eta-allyl)palladium(II)], Allylpalladium(II) chloride, Allylpalladium chloride dimer
OR937920-1G
APOSOR937920-1GEA
145
EUR
APOSOR937920-1G
Allylpalladium(II) chloride dimer 97%
Allylpalladium(II) chloride dimer
Formel:
C₆H₁₀Cl₂Pd₂ Molecular Weight: 365,89 g/mol Schmelzpunkt: 120 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044874 CAS-Nummer: 12012-95-2 |