5-Hexensäure-methylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-hexenoate, 5-Hexenoic Acid Methyl Ester
OR937922-25G
OR937922-5G
APOSOR937922-25GEA
364
EUR
APOSOR937922-25G
APOSOR937922-5G
5-Hexensäure-methylester 98%
5-Hexensäure-methylester
Formel:
C₇H₁₂O₂ Molecular Weight: 128,17 g/mol Siedepunkt: 157 °C Dichte: 0,91 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671538 CAS-Nummer: 2396-80-7 UN: 3272 ADR: 3,III |