(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937932-1G OR937932-250MG
APOSOR937932-1GEA 371 EUR
APOSOR937932-1G APOSOR937932-250MG
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00221492
CAS-Nummer: 1767-46-0