4-Azidocinnamaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4-Azidophenyl)-2-propenal, 3-(4-Azidophenyl)acrylaldehyde
OR937942-10G
OR937942-1G
OR937942-5G
APOSOR937942-10GEA
0
EUR
APOSOR937942-10G
APOSOR937942-1G
APOSOR937942-5G
4-Azidocinnamaldehyde 95%
4-Azidocinnamaldehyde
Formel:
C₉H₇N₃O Molecular Weight: 173.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
22736-78-3 |