2,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dimethylcyclohexanol
OR937948-25G OR937948-5G
APOSOR937948-25GEA 284 EUR
APOSOR937948-25G APOSOR937948-5G
2,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch) 95%
2,5-Dimethylcyclohexanol (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₁₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001504
CAS-Nummer: 3809-32-3