Hexanophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR937978-100G OR937978-25G OR937978-5G
APOSOR937978-100GEA 119 EUR
APOSOR937978-100G APOSOR937978-25G APOSOR937978-5G
Hexanophenon 95%
Hexanophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009512
CAS-Nummer: 942-92-7