1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR938005-1G OR938005-250MG
APOSOR938005-1GEA 632 EUR
APOSOR938005-1G APOSOR938005-250MG
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one
Formel: C₈H₆N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781179
CAS-Nummer: 23616-29-7