1-Phenylmethansulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Alpha-toluenesulphonamide
OR938016-25G
APOSOR938016-25GEA
173
EUR
APOSOR938016-25G
1-Phenylmethansulfonamid 98%
Phenylmethanesulphonamide
Formel:
C7H9NO2S Molecular Weight: 171,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041893 CAS-Nummer: 4563-33-1 |