(2,4,5-Trimethyl-3-thienyl)acetonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(2,4,5-Trimethylthiophen-3-yl)acetonitrile
OR938038-1G OR938038-250MG
APOSOR938038-1GEA 102 EUR
APOSOR938038-1G APOSOR938038-250MG
(2,4,5-Trimethyl-3-thienyl)acetonitril 95%
3-(Cyanomethyl)-2,4,5-trimethylthiophene
Formel: C₉H₁₁NS
Molecular Weight: 165,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143113
CAS-Nummer: 112440-49-0