2-(Methylamino)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methylaminopyrimidine
OR938076-1G OR938076-5G
APOSOR938076-1GEA 78.3 EUR
APOSOR938076-1G APOSOR938076-5G
2-(Methylamino)pyrimidine 95%
2-(Methylamino)pyrimidine
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.132 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234126
CAS-Nummer: 931-61-3