2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene
OR938123-10G OR938123-1G OR938123-5G
APOSOR938123-10GEA 683 EUR
APOSOR938123-10G APOSOR938123-1G APOSOR938123-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolan 95%
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₇H₈O₂S
Molecular Weight: 156.20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01924576
CAS-Nummer: 58268-08-9