(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-(-)-2-Methylpentanedioic Acid
OR938135-10G
OR938135-1G
OR938135-5G
APOSOR938135-10GEA
391
EUR
APOSOR938135-10G
APOSOR938135-1G
APOSOR938135-5G
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00671562 CAS-Nummer: 1115-81-7 |